547212
cis-7-Decenal
96%
About This Item
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
densidad
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC\C=C/CCCCCC=O
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h3-4,10H,2,5-9H2,1H3/b4-3-
Clave InChI
UZFFFFWQKMPLAC-ARJAWSKDSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.1 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
25.6 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?