547174
1,1-Dimethoxyhexane
98%
Sinónimos:
Hexanal dimethyl acetal
About This Item
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.405 (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
densidad
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC(OC)OC
InChI
1S/C8H18O2/c1-4-5-6-7-8(9-2)10-3/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
ZQUJUCJLDXTKKW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
130.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
54.44 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)