Merck
546534
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamido)gallium(III)
98%
Sinónimos:
Hexakis(dimethylamido)digallium
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H36Ga2N6
Número de CAS:
Peso molecular:
403.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: gallium
reagent type: catalyst
mp
104-105.5 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)[Ga-]1(N(C)C)[N+](C)(C)[Ga-](N(C)C)(N(C)C)[N+]1(C)C
InChI
1S/6C2H6N.2Ga/c6*1-3-2;;/h6*1-2H3;;/q4*-1;4*+1
Clave InChI
RVOVCNXACQVIAT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Atomic number of base material: 31 Gallium
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.3 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
55.7 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Artículos
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.