546321
2,6-Diphenylisonicotinic acid
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
283-286 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(nc(c1)-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H13NO2/c20-18(21)15-11-16(13-7-3-1-4-8-13)19-17(12-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-12H,(H,20,21)
Clave InChI
PWKUURSWFJBXGO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable