545767
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H9NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
179.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
mp
36-40 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc2sc(C)nc2c1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)