Merck
545678
Sigma-Aldrich
2-Acetylthioacetophenone
97%
Sinónimos:
Phenylacyl-S-thioacetate
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5COCH2SCOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
42-45 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)SCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2S/c1-8(11)13-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Clave InChI
YHBPLTWKUZODDY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Acetylthioacetophenone [S-(2-oxo-2-phenylethyl) ethanethioate] is a thioacetate containing acetophenone derivative. It can be prepared from 2-bromoacetophenone and potassium thioacetate.
Aplicación
2-Acetylthioacetophenone may be used in the preparation of 2-mercapto-1-phenylethanone.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Electrophilic trifluoromethylthiolation of thiols with trifluoromethanesulfenamide.
Jereb M and Dolenc D.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(72), 58292-58306 (2015)