Merck
545562
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmethanethiol acetate
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H11CH2SCOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
172.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.497 (lit.)
bp
238-239 °C (lit.)
densidad
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)SCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16OS/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h9H,2-7H2,1H3
Clave InChI
SARKVIALWOJVNK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup