Merck
545244
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyethanethiol
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5OCH2CH2SH
Número de CAS:
Peso molecular:
154.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
índice de refracción
n20/D 1.5600 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
densidad
1.105 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
SCCOc1ccccc1