Merck
54513
Sigma-Aldrich
3-(2-Hydroxyethyl)thiazolium bromide
≥97.0%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8BrNOS
Número de CAS:
Peso molecular:
210.09
Beilstein:
6246836
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0%
mp
147-149 °C
cadena SMILES
[Br-].OCC[n+]1ccsc1
Otras notas
Catalyst for the addition of aldehydes to α,β-unsaturated esters (Stetter-Michael-addition)
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
L. Novak et al.
Chemische Berichte, 117, 2939-2939 (1980)