Merck
545058
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) bromide hydrate
99.999%
About This Item
Fórmula lineal:
NdBr3 · xH20
Número de CAS:
Peso molecular:
383.95 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.999%
densidad
5.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.Br[Nd](Br)Br
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)