Merck
544612
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2-pentene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=C(CH2CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
98.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.414 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
densidad
0.717 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC\C(CC)=C/C
InChI
1S/C7H14/c1-4-7(5-2)6-3/h4H,5-6H2,1-3H3
Clave InChI
XMYFZAWUNVHVGI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Ethyl-2-pentene is a trisubstituted olefin.
Aplicación
3-Ethyl-2-pentene may be used in the preparation of:
  • (2E,3R)-2-hydroxy-3,4-dimethyl-N-phenylpent-4-enamide
  • 3-ethyl-1-pentene
  • 5-ethyl-2,4-dimethyl-4-hepten-3-one
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
36.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Spectral correlations for ?,?-unsaturated ketones.
Faulk DD and Fry A.
The Journal of Organic Chemistry, 35(2), 364-369 (1970)
Enantioselective syn-selective scandium-catalyzed ene reactions.
Evans DA and Wu J.
Journal of the American Chemical Society, 127(22), 8006-8007 (2005)
Organoboranes. IV. The displacement reaction with organoboranes derived from the hydroboration of branched-chain olefins. A contrathermodynamic isomerization of olefins.
Brown HC and Bhatt MV.
Journal of the American Chemical Society, 88(7), 1440-1443 (1966)