544531
2-Bromo-5-nitrothiophene
97%
About This Item
Ensayo
97%
mp
44-48 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Br)s1
InChI
1S/C4H2BrNO2S/c5-3-1-2-4(9-3)6(7)8/h1-2H
Clave InChI
ZPNFMDYBAQDFDY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)