544477
1,6-Dimethoxyhexane
98%
About This Item
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.415 (lit.)
bp
182-183 °C (lit.)
densidad
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COCCCCCCOC
InChI
1S/C8H18O2/c1-9-7-5-3-4-6-8-10-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
GZHQUHIMIVEQFV-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69.4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)