544329
7-Ethoxy-4-methylcoumarin
98%
Sinónimos:
Ethyl 4-methylumbelliferyl ether
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
mp
114-116 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C12H12O3/c1-3-14-9-4-5-10-8(2)6-12(13)15-11(10)7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
Clave InChI
NKRISXMDKXBVRJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable