544213
1,4-Diethoxybenzene
97%
Sinónimos:
Hydroquinone diethylether
About This Item
Ensayo
97%
mp
69-72 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1ccc(OCC)cc1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)