543969
Triethylamine
99.5%
Sinónimos:
N,N-Diethylethanamine
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.5 (vs air)
presión de vapor
51.75 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.5%
temp. de autoignición
593 °F
lim. expl.
8 %
disponibilidad
available only in EU
índice de refracción
n20/D 1.401 (lit.)
bp
88.8 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 112 g/L at 20 °C
densidad
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Información legal
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
12.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?