Merck
543780
Sigma-Aldrich
5′-Fluoro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H2(OH)(NO2)COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
199.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
98%
mp
87-90 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(F)cc(c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6FNO4/c1-4(11)6-2-5(9)3-7(8(6)12)10(13)14/h2-3,12H,1H3
Clave InChI
YVTPUCHIOSGVSH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5′-Fluoro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone, also known as 1-(5-fluoro-2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone, is an aromatic hydroxy ketone. It can be synthesized from 5-fluoro-2-hydroxy-acetophenone via nitration.
Aplicación
5′-Fluoro-2′-hydroxy-3′-nitroacetophenone may be used to prepare 1-(3-amino-5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone via catalytic hydrogenation.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Aromatic Hydroxyketones: Preparation and Physical Properties., 1, 674-674 null
Aromatic Hydroxyketones: Preparation and Physical Properties., 1, 705-705 null