Merck
543748
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin
98%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5FO3
Número CAS:
Peso molecular:
180.13
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
98%
mp
248-251 °C (lit.)
SMILES string
OC1=CC(=O)Oc2ccc(F)cc12
InChI
1S/C9H5FO3/c10-5-1-2-8-6(3-5)7(11)4-9(12)13-8/h1-4,11H
InChI key
JCOYNGQUPPGRNB-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin undergoes direct sulfanylation with thiols in water to yield corresponding 4-sulfanylcoumarins.
Application
6-Fluoro-4-hydroxycoumarin may be used to synthesize chromenopyridinones.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)