Merck
543586
Sigma-Aldrich
7-Chloro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6ClNOS
Número de CAS:
Peso molecular:
199.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
212-216 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1ccc2NC(=O)CSc2c1
InChI
1S/C8H6ClNOS/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-4-8(11)10-6/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Clave InChI
JNPOLSNJHCFNCG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
7-Chloro-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one may be used as a starting material to synthesize 2H-1,4-benzothiazine-3(4H)-thione.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, benzodiazepine receptor binding, and anticonvulsant activity of 2, 3-dihydro-3-oxo-5H-pyrido [3, 4-b][1,4] benzothiazine-4-carbonitriles.
Chorvat RJ, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 26(6), 845-850 (1983)