Merck
543519
Sigma-Aldrich
(+)-endo-2-Norborneol
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
112.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
96%
actividad óptica
[α]20/D +1°, c = 1 in chloroform
mp
149-154 °C (lit.)
cadena SMILES
O[C@@H]1CC2CCC1C2
InChI
1S/C7H12O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-8H,1-4H2/t5-,6+,7-/m1/s1
Clave InChI
ZQTYQMYDIHMKQB-DSYKOEDSSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable