Merck
543217
Sigma-Aldrich
N-Z-L-Alaninol
98%
Sinónimos:
(S)-(2-Hydroxy-1-methylethyl)carbamic acid benzyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2O2CNHCH(CH3)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
209.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −8.0, c = 2% in ethanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
81-84 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
C[C@@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO3/c1-9(7-13)12-11(14)15-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,13H,7-8H2,1H3,(H,12,14)/t9-/m0/s1
Clave InChI
AFPHMHSLDRPUSM-VIFPVBQESA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)