542695
5-Chlorothiophene-2-sulfonamide
97%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
mp
113-117 °C (lit.)
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)s1
InChI
1S/C4H4ClNO2S2/c5-3-1-2-4(9-3)10(6,7)8/h1-2H,(H2,6,7,8)
Clave InChI
RKLQLYBJAZBSEU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)