Merck
542539
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-butoxy-5-fluorophenylboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H2(F)(O(CH2)3CH3)BOH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
290.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
65-70 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOc1c(Br)cc(F)cc1B(O)O
InChI
1S/C10H13BBrFO3/c1-2-3-4-16-10-8(11(14)15)5-7(13)6-9(10)12/h5-6,14-15H,2-4H2,1H3
Clave InChI
DREJEOAXSCRYPA-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)