Merck
54248
Sigma-Aldrich
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-5-iodopentane
technical, ≥94% (GC)
Sinónimos:
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyl iodide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H4F7I
Número de CAS:
Peso molecular:
323.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical
Análisis
≥94% (GC)
cadena SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI
InChI
1S/C5H4F7I/c6-3(7,1-2-13)4(8,9)5(10,11)12/h1-2H2
Clave InChI
TZNRRNKRZXHADL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter