Merck
542458
Sigma-Aldrich
3-Isopropoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
3-(1-Methylethoxy)phenylboronic acid, 3-(1-Methylethyl)oxyphenylboronic acid, 3-Isopropoxybenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHOC6H4B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
180.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥95%
formulario
powder
mp
76-81 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)Oc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-5-3-4-8(6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
Clave InChI
UKZVUHVNTYDSOP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for synthesis of:
  • Heteroaryl benzylureas with glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) inhibitory activity
  • Modulators of survival motor neuron (SMN) protein
  • Inhibitors of cholesteryl ester transfer protein (CETP)
  • Selective sphingosine-1-phosphate receptor subtype-1 agonists
  • Cytotoxic open lactone analogs of Lamellarin D
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)