Merck
542393
Sigma-Aldrich
4-Methyl-3-thienylboronic acid
≥95%
Sinónimos:
(4-Methylthien-3-yl)boronic acid, (4-Methylthiophen-3-yl)boronic acid, (4-Methylthiophen-3-yl)dihydroxyborane, 4-Methyl-3-thiopheneboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7BO2S
Número de CAS:
Peso molecular:
141.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
mp
138-144 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cscc1B(O)O
InChI
1S/C5H7BO2S/c1-4-2-9-3-5(4)6(7)8/h2-3,7-8H,1H3
Clave InChI
LVPFZXKLROORIK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for preparation of biologically active molecules:
  • Selective sphingosine phosphate receptor antagonists
  • Biarylimidazole derivatives as H+/K+ ATPase inhibitors
  • Benzothienopyrimidinones as inhibitors of human protooncogene proviral insertion site in moloney murine leukemia virus kinases
Used in:
  • Synthesis of arene-functionalized fullerenes via rhodium-catalyzed hydroarylation
  • Suzuki cross-coupling reactions
Nota de análisis
May contain up to 1 equivalent of water
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)