Merck
542253
Sigma-Aldrich
2′,5-Dichloro-2-hydroxybenzophenone
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(OH)COC6H4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
267.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
107-110 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C13H8Cl2O2/c14-8-5-6-12(16)10(7-8)13(17)9-3-1-2-4-11(9)15/h1-7,16H
Clave InChI
OSXVZDOVYCTYCW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)