Merck
542083
Sigma-Aldrich
Lanthanum(III) acetate hydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Lanthanum triacetate hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
La(CH3CO2)3 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
316.04 (anhydrous basis)
Beilstein:
3693604
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
idoneidad de la reacción
core: lanthanum
reagent type: catalyst
cadena SMILES
O.CC(=O)O[La](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.La.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
Clave InChI
YRKCZRMEPGLHRN-UHFFFAOYSA-K
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)