Merck
542008
Sigma-Aldrich
2′-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4COC6H3(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
246.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
98%
mp
107-109 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H11ClO2/c1-9-6-7-11(13(16)8-9)14(17)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,16H,1H3
Clave InChI
OTCDVKUDWWUJPO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2′-Chloro-2-hydroxy-4-methylbenzophenone may be used in the synthesis of (4-hydroxy-6-methyl-1,3-phenylene)bis[(2-chlorophenyl)methanone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite la Librería de documentos
Phenols with Two or Several Benzoyl Groups (Class of METHANONES).
Martin R.
Aromatic Hydroxyketones: Preparation and Physical Properties., 533-533 (2011)