Merck
541834
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-fluorobenzylamine
97%
About This Item
Fórmula lineal:
NH2C6H3(F)CH2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.57 (lit.)
bp
78-80 °C/0.8 mmHg (lit.)
densidad
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NCc1c(N)cccc1F
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)