Merck
541826
Sigma-Aldrich
Bis(3,5-dichlorophenyl) disulfide
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(Cl2C6H3S)2
Número de CAS:
Peso molecular:
356.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
66-69 °C (lit.)
cadena SMILES
Clc1cc(Cl)cc(SSc2cc(Cl)cc(Cl)c2)c1
InChI
1S/C12H6Cl4S2/c13-7-1-8(14)4-11(3-7)17-18-12-5-9(15)2-10(16)6-12/h1-6H
Clave InChI
JMQANWHMOHXBEA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Bis(3,5-dichlorophenyl) disulfide is also known as 3,3′,5,5′-tetrachlorodiphenyl disulfide.
Aplicación
Bis(3,5-dichlorophenyl) disulphide may be used in the synthesis of 3-(3-((3,5-dichlorophenyl)thio)-6-methyl-1H-indol-2-yl)propanoic acid.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Manunya Nuth et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(8), 3235-3246 (2013-03-27)
Smallpox constitutes a major bioterrorism threat, which underscores the need to develop antiviral drugs for rapid response in the event of an attack. Viral processivity factors are attractive drug targets in being both specific and essential for their cognate DNA