Merck
541427
Sigma-Aldrich
1,6-Anhydro-2,3-O-isopropylidene-β-D-mannopyranose
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H14O5
Número de CAS:
Peso molecular:
202.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
mp
127-130 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)O[C@H]2[C@H](O)[C@H]3CO[C@H](O3)[C@H]2O1
InChI
1S/C9H14O5/c1-9(2)13-6-5(10)4-3-11-8(12-4)7(6)14-9/h4-8,10H,3H2,1-2H3/t4-,5-,6+,7+,8-/m1/s1
Clave InChI
VEESJHGZLRXGHP-QQGCVABSSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)