541249
Copper(II) molybdate
99%
Sinónimos:
Copper molybdate, Cupric molybdate
About This Item
Productos recomendados
Análisis
99%
formulario
powder
mp
820 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[Cu++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
Clave InChI
IKUPISAYGBGQDT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Copper molybdate CuMoO4 can exists in two polymorphic forms, stable-α form and metastable-γ form. It exhibits properties such as thermochromic, trisochromic and piezochromic. Pure α-phase copper molybdate can be prepared by the sol-gel method using citric acid, ammonium heptamolybdate (NH4)6Mo7O24 . 4H2O, copper salts CuX2–nH2O (X=NO3- ), Cl- and CH3COO-.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Sol?gel synthesis and sintering of submicronic copper molybdate (?-CuMoO4) powders
Ceramics International, 40(4), 5371-5377 (2014)