Merck
540560
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-5,5′,6,6′,7,7′,8,8′-Octahydro-1,1′-2-naphthol
97%, optical purity ee: 99% (HPLC)
About This Item
Fórmula lineal:
(C10H10OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
294.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D +75°, c = 1 in THF
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
mp
160-166 °C (lit.)
InChI
1S/C20H22O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h9-12,21-22H,1-8H2
Clave InChI
UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)