540544
(1S,2S)-(+)-Pseudoephedrinepropionamide
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
actividad óptica
[α]20/D +104°, c = 1 in methanol
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
mp
114-118 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(=O)N(C)[C@@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C13H19NO2/c1-4-12(15)14(3)10(2)13(16)11-8-6-5-7-9-11/h5-10,13,16H,4H2,1-3H3/t10-,13+/m0/s1
Clave InChI
NOUIRZGGWSLLAJ-GXFFZTMASA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)