Merck
540196
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triethyl-2,4,6-trimethylcyclotrisiloxane
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H24O3Si3
Número de CAS:
Peso molecular:
264.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.412 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
densidad
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[Si]1(C)O[Si](C)(CC)O[Si](C)(CC)O1
InChI
1S/C9H24O3Si3/c1-7-13(4)10-14(5,8-2)12-15(6,9-3)11-13/h7-9H2,1-6H3
Clave InChI
DGLJYEKNUTVPAE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
167.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
75 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)