Merck
540153
Sigma-Aldrich
N,N-Dibenzyl-O-(t-butyldimethylsilyl)-L-serine methyl ester
97%
Sinónimos:
(S)-2-Dibenzylamino-3-(t-butyldimethylsilyloxypropionic acid methyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CH[N(CH2C6H5)2]CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
413.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]20/D −53°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.5160 (lit.)
densidad
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
100 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)