539848
5-(2-Furyl)-1,3-cyclohexanedione
96%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
mp
152-155 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CC(CC(=O)C1)c2ccco2
InChI
1S/C10H10O3/c11-8-4-7(5-9(12)6-8)10-2-1-3-13-10/h1-3,7H,4-6H2
Clave InChI
FYLTVHCMIYGVPZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
5-(2-Furyl)-1,3-cyclohexanedione may be used as a reactant in the synthesis of 12-aryl(hetaryl)-9-(2-furyl)-7,8,9,10,11,12-hexahydrobenzo[a]-acridin-11-ones bearing two asymmetric carbon atoms (C9 and C12).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Three-component condensation of 2-naphthylamine with aromatic aldehydes and 5-(2-furyl)-1, 3-cyclohexanedione.
Russ. J. Org. Chem., 42(1), 112-117 (2006)