Merck
538825
Sigma-Aldrich
p-Xylylenebis(tetrahydrothiophenium chloride)
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24Cl2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
351.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Análisis
≥98%
mp
157-161 °C (lit.)
cadena SMILES
[Cl-].[Cl-].C1CC[S+](C1)Cc2ccc(C[S+]3CCCC3)cc2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)