Merck
538752
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenyl ether
96%
About This Item
Fórmula lineal:
(FC6H4)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
206.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.537 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
densidad
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8F2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
Clave InChI
UUKHFGSOCZLVJO-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves