Merck
538574
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid hydrazide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H10N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
182.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
mp
172-176 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(C(=O)NN)c(O)c1
InChI
1S/C8H10N2O3/c1-13-5-2-3-6(7(11)4-5)8(12)10-9/h2-4,11H,9H2,1H3,(H,10,12)
Clave InChI
VMRCVWCZLIPZLW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)