Merck
538116
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CF3)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
194.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.451 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
densidad
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCc1cccc(c1F)C(F)(F)F
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter