537640
Diethylene glycol butyl ether
≥99.2%
Sinónimos:
DB Solvent, 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol, BDG, Butyldiglycol
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.6 (vs air)
presión de vapor
30 mmHg ( 130 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Análisis
≥99.2%
temp. de autoignición
400 °F
lim. expl.
6.2 %
índice de refracción
n20/D 1.432 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
−68 °C (lit.)
densidad
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-5-10-7-8-11-6-4-9/h9H,2-8H2,1H3
Clave InChI
OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?