Merck
537519
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethyl acetate
99%
Sinónimos:
1-Acetoxy-2-butoxyethane, BCA, Ethylene glycol monobutyl ether acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
160.21
Beilstein:
1756960
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
densidad de vapor
5.5 (vs air)
presión de vapor
0.29 mmHg ( 20 °C)
Análisis
99%
temp. de autoignición
644 °F
lim. expl.
0.88 %, 33 °F
8.54 %, 135 °F
impurezas
≤0.050% water
water
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
mp
-63 °C (lit.)
densidad
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
Clave InChI
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
76 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)