537098
(S)-(+)-1-(4-Fluorophenoxy)-2-propanol
97%
About This Item
Análisis
97%
actividad óptica
[α]20/D +28°, c = 1 in chloroform
mp
47-51 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
cadena SMILES
C[C@H](O)COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H11FO2/c1-7(11)6-12-9-4-2-8(10)3-5-9/h2-5,7,11H,6H2,1H3/t7-/m0/s1
Clave InChI
RIFIEDWKCIVRQN-ZETCQYMHSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)