Merck
536229
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Methylpropyl 4-methylbenzenesulfonate
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO2OCH(CH3)C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
228.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352000
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
actividad óptica
[α]20/D +10°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.504 (lit.)
bp
139-141 °C (lit.)
densidad
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[C@H](C)OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter