Merck
535613
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-4-propionic acid
97%
Sinónimos:
6-Chloro-2,3-dihydro-3-oxo-4H-1,4-benzoxazine-4-propanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H10ClNO4
Número de CAS:
Peso molecular:
255.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
146-149 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)CCN1C(=O)CNc2ccc(Cl)cc12
InChI
1S/C11H11ClN2O3/c12-7-1-2-8-9(5-7)14(4-3-11(16)17)10(15)6-13-8/h1-2,5,13H,3-4,6H2,(H,16,17)
Clave InChI
NQQAASICWNSKLF-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)