535559
Ethylene carbonate
anhydrous, 99%
Sinónimos:
1,3-Dioxolan-2-one
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
densidad de vapor
3.04 (vs air)
presión de vapor
0.02 mmHg ( 36.4 °C)
Ensayo
99%
impurezas
<0.005% water
bp
243-244 °C/740 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
densidad
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1OCCO1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
Clave InChI
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
289.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
143 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?