Merck
535478
Sigma-Aldrich
4-Methylphenoxypropionitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4O(CH2)2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
161.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
44-48 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(OCCC#N)cc1
InChI
1S/C10H11NO/c1-9-3-5-10(6-4-9)12-8-2-7-11/h3-6H,2,8H2,1H3
Clave InChI
ZELCPEBYDWJHDX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)