Merck
534773
Sigma-Aldrich
Hexafluoroacetone deuterate
≥99.5 atom % D
Sinónimos:
Hexafluoro-2-propanone deuterate
About This Item
Fórmula lineal:
CF3COCF3 · 1.6D2O
Número de CAS:
Peso molecular:
186.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
104-108 °C (lit.)
pureza isotópica
≥99.5 atom % D
Formulario
liquid
técnicas
NMR: suitable
índice de refracción
n20/D 1.3 (lit.)
bp
104-108 °C (lit.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
[2H]O[2H].FC(F)(F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6O.H2O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9;/h;1H2/i/hD2
Clave InChI
HEBNOKIGWWEWCN-ZSJDYOACSA-N
Descripción general
Hexafluoroacetone deuterate (deuterated aqueous hexafluoroacetone, HFAD) is a deuterated NMR solvent useful in NMR-based research and analyses.
Aplicación
Hexafluoroacetone deuterate (deuterated aqueous hexafluoroacetone, HFAD) may be used as NMR solvent to record 13C-NMR spectra of aliphatic polyamides.
Productos recomendados
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Characterization of Functional Aliphatic Oligoamides Using N-Trifluoroacetylation-I. NMR Analysis.
Girardon V, et al.
Eur. Polymer J., 34, 363-380 (1998)